Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs de laboratoire à dégivrage automatique haute performance Revco™
Simplifiez le fonctionnement et améliorez la précision grâce au système de contrôle à microprocesseur des congélateurs de laboratoire hautes performances Thermo Scientific™ Revco™.
sur devis
Spécification
Gamme de températures | -30°C |
---|---|
Modèle de porte | Solide |
Matériau de la hotte | Cold Rolled Steel |
Isolation | Urethane Foam |
Certifications/Conformité | CE, cUL, UL |
Description
Simplifiez le fonctionnement et améliorez la précision grâce au système de contrôle à microprocesseur des congélateurs de laboratoire hautes performances Thermo Scientific™ Revco™. Nos congélateurs de laboratoire hautes performances Revco™ -30°C et -20°C sont conçus pour des applications médicales et scientifiques telles que le stockage de réactifs, de produits pharmaceutiques et biologiques ou d’autres matériaux couramment utilisés dans les laboratoires. La taille des armoires varie selon les modèles afin de répondre à tous vos besoins en matière d’espace et de volume de stockage.
Caractéristiques principales- Température réglée en usine à -20 ou -30°C
- Capacités de 139 à 1447 L (4,9 à 51,1 ft3)
- Commandes sous forme d’icônes et écrans
- Grand affichage numérique facile à lire indiquant la température à 1°C près
- Le thermomètre graphique s’affiche en vert (fixe) quand la température est normale ; la barre supérieure clignote en cas de température excessive et le réservoir clignote en cas de température insuffisante.
Contrôle par microprocesseur
- Alarmes sonores/visuelles signalant toute température excessive/insuffisante ou une coupure de courant
- Sécurité des points de consigne renforcée par l’interrupteur principal à clé à trois positions OFF/ON/ALARM ON (ARRÊT/MARCHE/ALARME ENCLENCHÉE)
- Test d’alarme par bouton-poussoir
- Contact pour report d’alarme à distance
- Fonctions sourdine, de rappel et de réinitialisation automatique des alarmes
- Système de batterie de secours du régulateur
Structure
- Surfaces intérieures et extérieures en acier laminé à froid résistant aux rayures
- Isolation en mousse d’uréthane haute densité, sans CFC, de 2 in (5,1 cm) d’épaisseur qui protège des variations de la température ambiante
- Réfrigérant composé d’un mélange de type HFC, sans CFC
- Modèles à porte unique articulés à droite
- Poignée sur toute la longueur de la porte et serrure
- Portes à retour automatique et à ouverture sécurisée 90°
- Étagères à claire-voie, à revêtement époxy, réglables
- Port d’accès de 2,5 cm (1 in) de diamètre doté d’une fiche sur modèle sous paillasse
Caractéristiques spécifiques selon les modèles :
Congélateurs -30°C
- Dégivrage et évacuation de l’eau de condensation automatiques
- Démarrage automatique du cycle de dégivrage à la demande, ce qui élimine tout besoin de minuterie de dégivrage, minimise l’accumulation de givre et optimise l’efficacité du serpentin de réfrigération.
- Système de circulation d’air forcée qui améliore l’uniformité de la température et qui permet une récupération thermique plus rapide après ouverture de la porte
Congélateurs -20°C
- Adaptés à des applications ne supportant pas le léger réchauffement intermittent du serpentin qui se produit pendant un cycle de dégivrage automatique (comme le stockage des enzymes)
- Système de convection naturelle offrant une stabilité maximale sans ventilateur
- Dégivrage manuel
Informations de commande :
Des systèmes d’alarme, enregistreurs graphiques de température et moniteurs de puissance sont disponibles séparément.
Remarque :
Les volumes intérieurs indiqués sont des valeurs nominales, la capacité utilisable peut varier selon les étagères, tiroirs, échangeurs ou autres éléments empiétant sur l’intérieur de l’armoire. Pour plus d’informations sur les dimensions et les tolérances des différents appareils ou pour vérifier l’espace à prévoir pour leur installation, veuillez contacter votre service client.
Spécification
-30°C | |
Cold Rolled Steel | |
CE, cUL, UL | |
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. | |
Alarm, Recorder |
Solide | |
Urethane Foam | |
Microprocesseur | |
Automatique | |
Sans CFC |