Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de laboratoire Revco™ High-Performance à portes vitrées
Répondez à tous vos besoins en matière d’espace et de volume de stockage grâce aux réfrigérateurs de laboratoire hautes performances à portes vitrées Thermo Scientific™ Revco™ High-Performance.
sur devis
Spécification
Type | Réfrigérateur haute performance |
---|---|
Gamme de températures | 1 ° à 8 ° C |
Réfrigérant | CFC et HCFC- R134A gratuit |
Matériau de la hotte | Peinture anti-rayures |
Finition externe | Revêtement de peinture par pulvérisation à fort impact |
Description
Répondez à tous vos besoins en matière d’espace et de volume de stockage grâce aux réfrigérateurs de laboratoire hautes performances à portes vitrées Thermo Scientific™ Revco™ High-Performance. Ces réfrigérateurs disposent d’un système de contrôle par microprocesseur, de systèmes de ventilation positive, d’une conception de qualité industrielle et de compresseurs frigorifiques ultra-résistants idéals pour un usage industriel, clinique et scientifique.
Caractéristiques :
- Températures réglables de 1 à 8°C (point de consigne prédéfini en usine sur 4°C)
- Dégivrage et évacuation de l’eau de condensation automatiques
- Contrôle par microprocesseur
- Technologie électronique numérique pour une utilisation simplifiée et une meilleure précision
- Commandes sous forme d’icônes
- Grand écran numérique facile à lire indiquant la température avec une précision de 0,1°C
- Le thermomètre graphique s’affiche en vert (fixe) quand la température est normale ; la barre supérieure clignote en cas de température excessive et l’ampoule clignote en cas de température insuffisante
- Démarrage automatique du cycle de dégivrage à la demande, ce qui élimine tout besoin de minuterie de dégivrage, minimise l’accumulation de givre et optimise l’efficacité du serpentin de réfrigération
Système d’alarme :
- Avertissements sonores/visuels signalant tout écart de température ou coupure de courant
- Sécurité des points de consigne renforcée par l’interrupteur principal à clé à trois positions ON/OFF/ALARM ON (MARCHE/ARRÊT/ALARME ENCLENCHÉE)
- Test de l’alarme par bouton-poussoir et contacts d’alarme à distance
- Fonctions sourdine, de rappel et de réinitialisation automatique des alarmes
- Système de batterie de secours du régulateur
- Des points de consigne d’alarme sont prédéfinis pour signaler les écarts de température, de 5,5°C pour une température excessive et de 1,5°C pour une température insuffisante
Structure :
- Systèmes de circulation d’air forcée positive
- Compresseurs et conception de qualité industrielle.
- Portes à verrou à fermeture assistée par gravité.
- Étagères à claire-voie, à revêtement époxy, réglables par incréments de 1 in (2,5 cm)
- Surfaces intérieures et extérieures en acier laminé à froid résistant aux chocs
- Éclairage intérieur activé par le commutateur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) de la porte et interrupteur indépendant sur le panneau de commande
- Pieds de mise à niveau réglables (sauf sur le modèle sous paillasse de 4,9 ft3)
- Les unités de 1297 L (45,8 ft3) sont dotées d’une double porte vitrée coulissante, de commandes et systèmes de réfrigération en partie basse et de roulettes doubles de 5 cm (2 in) qui remplacent les pieds de mise à niveau
- Le modèle sous paillasse comporte un port d’accès de 2,5 cm (1 in) de diamètre doté d’une fiche
Informations de commande :
Des systèmes d’alarme, enregistreurs graphiques de température et moniteurs de puissance sont disponibles séparément. D’autres tensions sont disponibles ; veuillez contacter votre service client ou votre représentant local pour plus d’informations.
Spécification
Réfrigérateur haute performance | |
CFC et HCFC- R134A gratuit | |
Revêtement de peinture par pulvérisation à fort impact | |
Revêtement de peinture par pulvérisation à fort impact | |
Roulettes de 5 cm (2 in) (deux verrouillables, deux non verrouillables), installées en usine | |
automatique | |
Industrial-Grade |
1 ° à 8 ° C | |
Peinture anti-rayures | |
Sans CFC | |
CE, cUL, TUV, UL | |
microprocesseur | |
Alarm, Recorder |