Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de Laboratoire haute performance Revco™ avec portes solides
Stockez des échantillons pour des applications cliniques, industrielles et scientifiques grâce aux réfrigérateurs de laboratoire hautes performances à portes pleines Revco™ de Thermo Scientific™.
sur devis
Description
Stockez des échantillons pour des applications cliniques, industrielles et scientifiques grâce aux réfrigérateurs de laboratoire hautes performances Thermo Scientific™ Revco™ à portes pleines. Ces réfrigérateurs disposent d’un système de contrôle par microprocesseur, de systèmes de ventilation positive, d’une conception de qualité industrielle et de compresseurs frigorifiques ultra-résistants.
Caractéristiques principales- Températures réglables de 1 à 8°C (point de consigne prédéfini en usine sur 4°C)
- Dégivrage et évacuation de l’eau de condensation automatiques
Contrôle par microprocesseur
- Technologie électronique numérique pour une utilisation simplifiée et une meilleure précision
- Commandes sous forme d’icônes
- Grand écran numérique facile à lire indiquant la température avec une précision de 0,1°C
- Thermomètre graphique qui s’affiche en vert (fixe) quand la température est normale, la barre supérieure clignotant en cas de température excessive et le réservoir clignotant en cas de température insuffisante
- Démarrage automatique du cycle de dégivrage à la demande, éliminant tout besoin de minuterie de dégivrage, minimisant l’accumulation de givre et optimisant l’efficacité du serpentin de réfrigération
Système d’alarme
- Avertissements sonores / visuels signalant tout écart de température ou coupure de courant
- Sécurité des points de consigne renforcée par l’interrupteur principal à clé à trois positions ON/OFF/ALARM ON (MARCHE/ARRÊT/ALARME ENCLENCHÉE)
- Test de l’alarme par bouton-poussoir et contacts d’alarme à distance
- Fonctions sourdine, de rappel et de réinitialisation automatique des alarmes
- Système de batterie de secours du régulateur
- Points de consigne d’alarme prédéfinis pour signaler les écarts de température : sur 5,5°C pour celui de température excessive et sur 1,5°C pour celui de température insuffisante
Structure
- Systèmes de circulation d’air forcée positive
- Compresseurs et conception de qualité industrielle.
- Isolation en mousse d’uréthane haute densité sans CFC
- Portes à verrou à fermeture assistée par gravité.
- Étagères à claire-voie, à revêtement époxy, réglables par incréments de 1 in (2,5 cm)
- Surfaces intérieures et extérieures en acier laminé à froid résistant aux chocs
- Éclairage intérieur activé par le commutateur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) de la porte et interrupteur indépendant sur le panneau de commande
- Pieds de mise à niveau réglables (sauf sur le modèle sous paillasse de 139 litres)
- Les unités de 1297 L (45,8 ft3) sont dotées d’une double porte vitrée coulissante, de commandes et systèmes de réfrigération en partie basse, d’éclairages activés par des interrupteurs indépendants et de roulettes doubles de 5 cm (2 in) qui remplacent les pieds de mise à niveau
- Le modèle sous paillasse comporte un port d’accès de 2,5 cm (1 in) de diamètre doté d’une fiche
Informations de commande :
Des systèmes d’alarme, enregistreurs graphiques de température et moniteurs de puissance sont disponibles séparément. D’autres tensions sont disponibles ; veuillez contacter votre service client ou votre représentant local pour plus d’informations.