Learn More
ARMOIRE PHARMACIE 4°C 1447L
Marque:  Thermo Scientific Revco RPR5004V
ARMOIRE PHARMACIE 4°C 1447L
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 285.00000kg
Code produit. 15342257
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet