Learn More
BUCHI Cartouches FlashPure ID Amino Flash
De meilleures formes de pics avec des composés polaires et basiques, idéales pour les glucides
Marque:  BUCHI 145157330
Informations supplémentaires : Poids : 0.12000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16370286
  • 54.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
26-11-2020
Includes: 1 pièce
Description
Description
Haute performance
  • Haute résolution de séparation grâce à une silice de haute qualité
  • Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
  • Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
  • Performances reproductibles d’un lot à l’autre
Diminution des coûts de purification
  • Augmentation du débit d’échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
  • Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement
  • /ul>
Spécification
Spécification
Silica - Amine
1 Pc.
Better Peak Shapes with Polar and Basic Compounds, Ideal for Carbohydrates
Reveleris
4 g
200 psig