Learn More
BUCHI Cartouches FlashPure ID HP Silica Flash
Haute résolution pour des échantillons complexes ou difficiles à purifier
197.00€ - 584.00€
Spécification
Matériau | Silica HP |
---|---|
Type | FlashPure |
À utiliser avec (application) | Superior Resolution for Complex or Difficult to Purify Samples |
Code produit | Marque | Poids du lit (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids du lit (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16320306
|
BUCHI
145170200 |
4 g | 20 Pc. |
197.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16330306
|
BUCHI
145170201 |
12 g | 20 Pc. |
278.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15863710
|
BUCHI
145170202 |
24 g | 15 Pc. |
297.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15873710
|
BUCHI
145170203 |
40 g | 15 Pc. |
405.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15883710
|
BUCHI
145170204 |
80 g | 12 Pc. |
490.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16350306
|
BUCHI
145170207 |
220 g | 6 Pc. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Haute performance
- Haute résolution de séparation grâce à une silice de haute qualité
- Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
- Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
- Performances reproductibles d’un lot à l’autre
Diminution des coûts de purification
- Augmentation du débit d’échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
- Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement /ul>
Spécification
Silica HP | |
FlashPure | |
Superior Resolution for Complex or Difficult to Purify Samples |