Learn More
Thermo Scientific™ Membranes d’osmose inverse
Choisissez la membrane d’osmose inverse Thermo Scientific™ requise pour votre système de purification d’eau au point d’utilisation Thermo Scientific™ Barnstead™, comme indiqué.
143.00€ - 2410.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11377161
|
Thermo Scientific™
22.0087 |
Membrane d’osmose inverse |
143.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11830820
|
Thermo Scientific™
D9006 |
Membrane d’osmose inverse de rechange pour systèmes ROpure Infinity |
2410.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11377131
|
Thermo Scientific™
09.2003 |
Membrane à osmose inverse avec prétraitement intégré, 3 L/h |
352.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11327141
|
Thermo Scientific™
09.2006 |
Membrane à osmose inverse avec prétraitement intégré, 3 L/h |
421.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11337161
|
Thermo Scientific™
22.0046 |
Membrane d’osmose inverse, à utiliser avec LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20 |
143.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Choisissez la cartouche d’osmose inverse Thermo Scientific™ requise pour votre système de purification d’eau au point d’utilisation Thermo Scientific™ Barnstead™, comme indiqué.
Utilisez les membranes avec les systèmes Barnstead suivants :
09,2003:
- Membrane d’osmose inverse avec prétraitement intégré, 3 litres/h pour les systèmes Smart2Pure™
09,2006:
- Membrane d’osmose inverse avec prétraitement intégré, 6 litres/h pour les systèmes Smart2Pure
22,0046:
- LabTower™ EDI 15 requiert deux de ces membranes RO
- LabTower™ RO 20 requiert deux de ces membranes RO
- LabTower RO 60 requiert deux de ces membranes RO, avec deux membranes RO 22,0087
- LabTower™ TII 20 requiert deux de ces membranes RO
- LabTower TII 60 requiert deux de ces membranes RO, avec deux membranes RO 22,0087
- Pacific™ RO 3, 7, 12 requiert une de ces membranes RO
- Pacific RO 20 requiert deux de ces membranes RO
- Pacific™ TII 3, 7, 12 requiert une de ces membranes RO
- Pacific TII 20 requiert deux de ces membranes RO
22,0087:
- LabTower™ EDI 30 requiert deux de ces membranes RO
- LabTower™ RO 40 requiert deux de ces membranes RO
- LabTower RO 60 requiert deux de ces membranes RO, avec deux membranes RO 22,0046
- LabTower TII 40 requiert deux de ces membranes RO
- LabTower TII 60 requiert deux de ces membranes RO, avec deux membranes RO 22,0046
- Pacific RO 40 requiert deux de ces membranes RO
- Pacific TII 40 requiert deux de ces membranes RO