Learn More
Oxyde de rhénium(VII), 99,99 % (base de métaux), Alfa Aesar™
Sensible à l’humidité ; température/démarrage de sublimation : 250°C (482°F)
Marque:  Alfa Aesar 011339.09
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 1314-68-7 Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3085 Chem class : 5.1 Pack group : III
Quantité 10g
Code produit. 11391099
  • 367.00€ / 10g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
1314-68-7
484.407
NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
123106
O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
O7Re2
MFCD00011199
rhenium heptoxide, rhenium vii oxide, re2o7, dirhenium heptoxide, dirhenium heptaoxide, rhenium oxide re2o7, trioxo-trioxorheniooxy rhenium, trioxo trioxorheniooxy rhenium, rhenium vii oxide-re, rhenium vii oxide trace metals basis
trioxo(trioxorhéniooxy)rhénium
Spécification
Rhenium(VII) oxide
99.99% (metals basis)
MFCD00011199
rhenium heptoxide, rhenium vii oxide, re2o7, dirhenium heptoxide, dirhenium heptaoxide, rhenium oxide re2o7, trioxo-trioxorheniooxy rhenium, trioxo trioxorheniooxy rhenium, rhenium vii oxide-re, rhenium vii oxide trace metals basis
NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
trioxo(trioxorhéniooxy)rhénium
123106
Cristalline
Odorless
360°C
297°C
1314-68-7
O7Re2
Yellow powder
Soluble in water and alcohol.
O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
484.407
484.4
6.103
Moisture sensitive
Blanc
10g
Vidéos
FDS Documents