Learn More
Thermo Scientific™ Joints de rotor de rechange pour injecteurs Rheodyne™
Maintenez les performances de vos injecteurs d’échantillons Thermo Scientific™ Rheodyne™ pour HPLC grâce à ces joints de rotor de rechange.
150.00€ - 219.95€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10161263
|
Thermo Scientific™
7010-039 |
Injecteur Rheodyne modèles 7000 / 7010 / 7040 / 7067 | Joints de rotor de rechange Vespel |
180.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10445163
|
Thermo Scientific™
7010-071 |
Injecteur Rheodyne modèles 7000 / 7010 / 7040 | Joints de rotor de rechange ETFE |
187.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10150893
|
Thermo Scientific™
7125-047 |
Injecteur Rheodyne modèles 7125 / 7126 | Joints de rotor de rechange Vespel |
219.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10576005
|
Thermo Scientific™
7060-070 |
Rheodyne 7060/7066 | Vespel |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10648705
|
Thermo Scientific™
7060-074 |
Injecteur Rheodyne modèles 7060 / 7066 / 9060 | Joints de rotor de rechange ETFE |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10290285
|
Thermo Scientific™
3725-018 |
Modèles d’injecteur Rheodyne 3725 / 3725i / 3725-038 / 3725i-038 | Joints de rotor de rechange PEEK |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10269514
|
Thermo Scientific™
7125-079 |
Rheodyne 7125/7126 | ETFE |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10427534
|
Thermo Scientific™
8125-038 |
Rheodyne 8125 / 8126 | Vespel |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10510126
|
Thermo Scientific™
8125-097 |
Modèle d’injecteur Rheodyne 8125 | Joints de rotor de rechange ETFE |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10179464
|
Thermo Scientific™
9010-051 |
Rheodyne 9010 | ETFE |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10280845
|
Thermo Scientific™
9125-082 |
Rheodyne 9125 | ETFE |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Utilisez les joints de rotor de rechange pour injecteurs Thermo Scientific™ Rheodyne™ pour maintenir les performances de vos injecteurs d’échantillons Rheodyne pour la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC). Ces joints sont adaptés aux modèles d’injecteurs Rheodyne courants et sont disponibles en modèles Vespel, PEEK ou ETFE.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.