Learn More
Seringue Rheodyne
64.82€ - 192.92€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11769833
|
Hospidex
MSNR10 |
10 μl |
83.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11779833
|
Hospidex
MSNR25 |
25 μl |
132.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11765073
|
Hospidex
MSR25 |
25 μl |
64.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11709843
|
Hospidex
MSNR250 |
250 μl |
165.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11719843
|
Hospidex
MSNR500 |
500 μl |
192.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11785093
|
Hospidex
MSR250 |
250 μl |
126.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11775103
|
Hospidex
MSR500 |
500 μl |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Microseringue pour vanne d'injection Rheodyne• Embout droit spécialement poli
• Dimensions spécifiques aux vannes
• L'aiguille respecte la longueur et le diamètre requis pour la vanne
• Spécialement polie pour apporter une excellente étanchéité sans endommager ni le joint ni le rotor de la vanne
• φ ext/int: 0,715/0,18mm
• Microseringue