missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Rhesus macaque CD4 Protein, Fc Tag

299.92€ - 2135.39€

Spécification

Poids moléculaire 67.0 kDa
Source Rhesus macaque CD4, Fc Tag (CD4-C5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 26 - Trp 390 (Accession # G7N5T8).
Immunogène Lys 26 - Trp 390
Conditions de stockage -20°C
Alias de gène CD4,CD4mut,LEU3
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15876177
Afficher les documents Détails de la promotion
ACROBiosystems
CD4-C5256-100UG
100 μg
299.92€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16407289
Afficher les documents Détails de la promotion
ACROBiosystems
CD4-C5256-1MG
1 mg
2135.39€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

T-cell surface glycoprotein CD4 is also known as T-cell surface antigen T4/Leu-3. CD4 contains three Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains and one Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain. CD4 is accessory protein for MHC class-II antigen/T-cell receptor interaction. CD4 induces the aggregation of lipid rafts. CD4 is a primary receptor used by HIV-1 to gain entry into host T cells. HIV infection leads to a progressive reduction of the number of T cells possessing CD4 receptors. Therefore, medical professionals refer to the CD4 count to decide when to begin treatment for HIV-infected patients.

This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 67.0 kDa. The protein migrates as 67-85 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spécification

Spécification

67.0 kDa
Lys 26 - Trp 390
CD4,CD4mut,LEU3
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Rhesus macaque CD4, Fc Tag (CD4-C5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 26 - Trp 390 (Accession # G7N5T8).
-20°C
CD4
Rhesus Macaque
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications