missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems Rhesus macaque OX40 / TNFRSF4 / CD134 Protein, His Tag
423.38€ - 2020.12€
Spécification
Numéro d’adhésion | XP_001090870.1 |
---|---|
Poids moléculaire | 22.1 kDa |
Source | Rhesus macaque O x 40, His Tag (O x 0-C5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 28 - Ala 214 (Accession # XP_001090870.1). |
Immunogène | Lys 28 - Ala 214 |
Conditions de stockage | -20°C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15887387
|
ACROBiosystems
OX0-C5220-1MG |
1 mg |
2020.12€
1mg |
Expédition estimée: 29-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15877387
|
ACROBiosystems
OX0-C5220-100UG |
100 μg |
423.38€
100µg |
Expédition estimée: 29-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 4 (TNFRSF4) is also known as ACT35 antigen, OX40L receptor, TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 receptor, CD antigen CD134, OX40. OX40 / TNFRSF4 contains four TNFR-Cys repeats. TNFRSF4 is receptor for TNFSF4 / OX40L / GP34 and can interacts with TRAF2, TRAF3 and TRAF5.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 22.1 kDa. The protein migrates as 33-50 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE).Spécification
XP_001090870.1 | |
Rhesus macaque O x 40, His Tag (O x 0-C5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 28 - Ala 214 (Accession # XP_001090870.1). | |
-20°C | |
OX40 | |
Rhesus Macaque | |
PBS, pH7.4 | |
HEK293 | |
Immune Checkpoint Proteins |
22.1 kDa | |
Lys 28 - Ala 214 | |
TNFRSF4,OX40,CD134,OX40L receptor,ACT35,TXGP1L | |
Unconjugated | |
His Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>95% as determined by SDS-PAGE |