missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RHOB Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RHOB |
---|---|
Concentration | 0.2 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812914
|
Proteintech
14326-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802914
|
Proteintech
14326-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
RhoB (Rho-related GTP-binding protein) mediates apoptosis in neoplastically transformed cells after DNA damage. While not essential for development, it does affect cell adhesion and growth factor signaling in transformed cells. RhoB targets PKN1 to endosomes and is involved in trafficking of the EGF receptor from late endosomes to lysosomes. Also required for stability and nuclear trafficking of AKT1/AKT which promotes endothelial cell survival during vascular development. Serves as a tumor supressor - deletion of RhoB causes tumor formation.Spécification
RHOB | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P62745, P62746 | |
11852, 388 | |
RHOB Fusion Protein Ag5593 | |
Primary | |
-20°C | |
RHOB |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ARH6, ARHB, h6, MST081, MSTP081, Rho cDNA clone 6, RHOB, RHOH6 | |
RHOB | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |