Learn More
Rhodanine 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-190976
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
141-84-4
C3H3NOS2
133.183
MFCD00005488
KIWUVOGUEXMXSV-UHFFFAOYSA-N
2-Thioxo-4-thiazolidinone
1201546
CHEBI:8830
2-sulfanyllidène-1,3-thiazolidine-4-one
C1C(=O)NC(=S)S1
141-84-4
C3H3NOS2
133.183
MFCD00005488
KIWUVOGUEXMXSV-UHFFFAOYSA-N
2-Thioxo-4-thiazolidinone
1201546
CHEBI:8830
2-sulfanyllidène-1,3-thiazolidine-4-one
C1C(=O)NC(=S)S1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Rhodanine
Point de fusion 167°C to 170°C
Note relative au nom 99%
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 27, 242
Merck Index 15, 8308
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 133.2
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Jaune à beige
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodanine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.