Learn More
Ribavirine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077840
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
36791-04-5
C8H12N4O5
244.2
IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
37542
CHEBI:63580
1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxamide
C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
36791-04-5
C8H12N4O5
244.2
IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
37542
CHEBI:63580
1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxamide
C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
La ribavirine, CAS n° 36791-04-5, est un agent antiviral et un analogue de la guanosine, qui arrête la synthèse de l’ARN viral et le coiffage de l’ARNm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La ribavirine est un analogue nucléosidique antiviral à large spectre
•Elle inhibe la synthèse du génome viral
Applications
• La ribavirine est un composé antiviral
• Son métabolite, la ribavirine 5’-phosphate, inhibe l’inosine monophosphate déshydrogénase (IMP), qui intervient dans la biosynthèse du GTP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ribavirin
Résidus d’allumage 0.25% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 142 mg/mL @25°C.
Poids de la formule 244.2
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ribavirin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.