Learn More
Kartell™ Bacs à photos en PVC au fond rainuré
Empilables grâce à leurs côtés inclinés. Les bacs à photos en PVC à fond rainuré Kartell™ possèdent une base rainurée pour un usage photographique.
Marque: Kartell™ 0028200
Informations supplémentaires : Poids : 3.74500kg
Description
Empilables grâce à leurs côtés inclinés.Les bacs à photos en PVC à fond rainuré Kartell™ possèdent une base rainurée pour un usage photographique.
- En PVC pour une excellente robustesse et résistance chimique
- Température recommandée max. : 65°C ; le PVC peut être utilisé à 75°C sur de courtes périodes
- Les côtés inclinés permettent l’empilement des bacs
- Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Intérieur : 320 x 260 x 70 mm ; extérieur : 385 x 325 x 75 mm | |
70 mm (intérieur), 75 mm (extérieur) | |
PVC | |
260 mm (intérieur), 325 mm (extérieur) | |
Rectangulaires |
Blanc | |
320 mm (intérieur), 385 mm (extérieur) | |
Bac photographique | |
1 pièce |