Learn More
Epredia™ Lamelle en verre Richard-Allan Scientific™
Réduit les coûts des déchets, allant des ressources gaspillées au temps perdu, avec un flux de travail constant et fiable, qui comprend une lamelle en verre de qualité.
Marque:  Epredia™ 152460
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 13202943
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Réduit les coûts des déchets, allant des ressources gaspillées au temps perdu, avec un flux de travail constant et fiable, qui comprend une lamelle en verre de qualité. Les lamelles lavées dégraissées Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ sont disponibles en plusieurs tailles et épaisseurs.
Informations de commande :
  • Paquet de 28 g
Spécification
Spécification
24 mm
#1.5 (0.16 to 0.19 mm)
Cvr Glass no.1.5 24x60 10 Oz/cs
60 mm
60 x 24 mm