Learn More
Epredia™ Solution de différenciation Richard-Allan Scientific™
Obtenez une différenciation et un contraste clairs entre l’hématoxyline et l’éosine grâce à la solution de différenciation Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
90.25€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12523627
|
Epredia™
74211 |
1 gal. |
90.25€
3.80L |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Obtenez une différenciation et un contraste clairs entre l’hématoxyline et l’éosine grâce à la solution de différenciation Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, une formulation standard d’acide chlorhydrique dans de l’alcool dénaturé.
- Les résultats de lot reproductibles permettent d’obtenir des colorations homogènes lors de procédures régressives