Learn More
Brady™ Panneaux indicateurs de portes coupe-feu en PP rigide
14.80€ - 17.58€
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11790274
|
Brady™
227976 |
297 x 105 mm (L x H) |
14.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11700284
|
Brady™
227977 |
450 x 150 mm (L x H) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Signalisation sécurité incendie• Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
• Signalisation apposée de préférence au-dessus de l'extincteur ou du point à signaler (robinets d'incendie armés, colonnes sèches, installations de détection automatique d'incendie...)
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide et aluminium
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Signal porte coupe feu/ne mettez pas d'obstacle à la fermeture