missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RIMKLB Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RIMKLB |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804645
|
Proteintech
26111-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16894635
|
Proteintech
26111-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Catalyzes the synthesis of beta-citryl-L-glutamate and N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamate. Beta-citryl-L-glutamate is synthesized more efficiently than N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamate.Spécification
RIMKLB | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q80WS1, Q9ULI2 | |
108653, 57494 | |
RIMKLB Fusion Protein Ag23631 | |
Primary | |
-20°C | |
RIMKLB |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FAM80B, KIAA1238, RIMKLB | |
RIMKLB | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |