Learn More
Ansell Ringers R075 PVC-Coated Chemical Resistant/Waterproof Impact Gloves - Extended Cuff
Gant antichoc résistant aux produits chimiques et à la coupure avec manchette longue
Marque:  Ansell 075-10
Informations supplémentaires : Poids : 12.45600kg
Code produit. 16619073
  • 18.50€ / 12 paires
Date d’expédition estimée: 30-11-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Protection contre les chocs TPR sur le dessus de la main et sur la longueur totale des doigts
  • Le revêtement en PVC est étanche et offre une résistance aux produits chimiques
  • La doublure intérieure offre une résistance dans l’ensemble du gant
  • Le revêtement de paume durable améliore les capacités de préhension
  • Le manchette courte de style gantelet empêche les débris des mains
  • Niveau 1 Contact Puissance thermique nominale à une exposition externe de 100°C, conformément à la méthode d’essai EN 407
Spécification
Spécification
Rouge Hi-Vis
Fibres d’aramide DuPont™
L
456 mm
ANSI 5
Type A
Oui
ANSI A3
Manchette
R-075
18 in
EN 374_2003 Microorganisme, EN 420:2003 + A1:2009
4441CP
KLMOPT
PVC
Entièrement texturé