Learn More
Merck Millipore Tampon de lyse RIPA, 10X
Pour une utilisation dans l’immunoprécipitation et le transfert Western. Le tampon de lyse RIPA, 10X est un tampon de lyse concentré qui a été filtré par une membrane de 0,2 mu;m et emballé aseptiquement.
Marque:  Merck Millipore 20-188
207.16 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21636" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Code produit. 10014424
  • 264.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
pL’extraction et la purification des protéines représentent la première des nombreuses difficultés à obtenir un lysat de qualité ou un échantillon de protéines purifiées qui fournit des résultats de transfert Western de qualité optimale. Les réactifs de qualité Merck associent des performances supérieures à la vitesse afin de réduire l’exposition des protéines à des conditions défavorables, donnant ainsi des protéines intactes plus stables pour l’analyse en aval./pulliUtilisation : Pour une utilisation dans la lyse cellulaire de mammifères/liliDiluez une portion du tampon de lyse RIPA 10X avec neuf portions d’eau distillée stérile/liliMélanger et réfrigérer le mélange au moins deux heures avant l’utilisation/liliAjoutez les inhibiteurs de protéase et de phosphatase immédiatement avant l’utilisation/liliFiltré par une membrane de 0,2 mu;m, emballé aseptiquement/li/ul
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • RIPA Lysis Buffer, 10X
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl) branched, deoxycholic acid