missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ritter Plastic™ Ritips™ Pointes pour distributeur

Pour la distribution répétitive de volumes compris entre 0,05 et 50 ml.

Marque:  Ritter Plastic™ 40010-0005

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16640302

  • 2618.20€ / 3000 pièces
Expédition estimée: 20-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Utilise une méthode de déplacement direct
  • Fonctionnement adapté aux liquides infectieux et volatils
  • Fluide jamais en contact avec l’instrument pour éviter toute contamination
  • Des tests individuels automatisés de chaque pointe garantissent l’étanchéité à l’eau, qui est attestée dans les documents spécifiques aux lots
  • Marques de graduation noires
  • En PP
  • Conviennent à une vaste gamme de pipettes
Spécification

Spécification

12,5 ml
100/boîte
Oui
PP
Pipetage
Large gamme de pipeteurs
RiTips™
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions