Learn More
Ritter Plastic™ ™Ritips Pointes stériles pour distributeur
Pour la distribution répétitive de volumes compris entre 0,05 et 50 ml.
Marque: Ritter Plastic™ 40010-0013
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Utilise une méthode de déplacement direct
- Fonctionnement adapté aux liquides infectieux et volatils
- Fluide jamais en contact avec l’instrument pour éviter toute contamination
- Des tests individuels automatisés de chaque pointe garantissent l’étanchéité à l’eau, qui est attestée dans les documents spécifiques aux lots
- Marques de graduation noires
- En PP
- Conviennent à une vaste gamme de pipettes
- Pour les applications sensibles ou l’analyse des fluides corporels
Spécification
12,5 ml | |
Applications sensibles, analyse des fluides corporels | |
Pointe de pipette | |
Oui | |
PP |
Stérile | |
100/boîte | |
Large gamme de pipeteurs | |
RiTips™ |