Learn More
Ritter Plastic™ ™Ritips Pointes stériles pour distributeur
Pour la distribution répétitive de volumes compris entre 0,05 et 50 ml.
Marque:  Ritter Plastic™ 40010-0014
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16630312
  • 419.00€ / 400 pièces
Date d’expédition estimée: 20-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Utilise une méthode de déplacement direct
  • Fonctionnement adapté aux liquides infectieux et volatils
  • Fluide jamais en contact avec l’instrument pour éviter toute contamination
  • Des tests individuels automatisés de chaque pointe garantissent l’étanchéité à l’eau, qui est attestée dans les documents spécifiques aux lots
  • Marques de graduation noires
  • En PP
  • Conviennent à une vaste gamme de pipettes
  • Pour les applications sensibles ou l’analyse des fluides corporels
Spécification
Spécification
Large gamme de pipeteurs
Polypropylène
Stérile
25/Pk.
Oui
25,0 mL
Applications sensibles, analyse des fluides corporels
Pointe de pipette