Learn More
Ritter Plastic™ ™Ritips Pointes stériles pour distributeur
Pour la distribution répétitive de volumes compris entre 0,05 et 50 ml.
666.74€ - 3211.80€
Spécification
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Applications sensibles, analyse des fluides corporels
Type de produit Pointe de pipette
À utiliser avec (équipement) Large gamme de pipeteurs
Graduated Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Volume (métrique) Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16670302
Afficher les documents Détails de la promotion
Ritter Plastic™
40010-0008
0,05 mL 100/boîte
3211.80€
1600 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 31-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16680302
Afficher les documents Détails de la promotion
Ritter Plastic™
40010-0009
0,5 ml 100/boîte
2496.30€
1600 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 31-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16690302
Afficher les documents Détails de la promotion
Ritter Plastic™
40010-0010
1,25 ml 100/boîte
2496.30€
1600 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 31-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16600312
Afficher les documents Détails de la promotion
Ritter Plastic™
40010-0011
2,5 ml 100/boîte
2496.30€
1600 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 31-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16610312
Afficher les documents Détails de la promotion
Ritter Plastic™
40010-0012
5,0 ml 100/boîte
2496.30€
1600 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 31-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16620312
Afficher les documents Détails de la promotion
Ritter Plastic™
40010-0013
12,5 ml 100/boîte
2496.30€
1600 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 31-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16630312
Afficher les documents Détails de la promotion
Ritter Plastic™
40010-0014
25,0 mL 25/boîte
666.74€
400 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 31-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16640312
Afficher les documents Détails de la promotion
Ritter Plastic™
40010-0015
50,0 mL 25/boîte
666.74€
400 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
  • Utilise une méthode de déplacement direct
  • Fonctionnement adapté aux liquides infectieux et volatils
  • Fluide jamais en contact avec l’instrument pour éviter toute contamination
  • Des tests individuels automatisés de chaque pointe garantissent l’étanchéité à l’eau, qui est attestée dans les documents spécifiques aux lots
  • Marques de graduation noires
  • En PP
  • Conviennent à une vaste gamme de pipettes
  • Pour les applications sensibles ou l’analyse des fluides corporels
Spécification
Spécification
Stérile
Pointe de pipette
Oui
Polypropylène
Applications sensibles, analyse des fluides corporels
Large gamme de pipeteurs
RiTips™