Learn More
Sel de sodium ARN, de levure, Affymetrix/USB™
Marque:  Thermo Scientific J21190.14
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en plastique
Code produit. 15875468
  • 73.12€ / 25g
En stock, prêt à être expédié: 1
Identifiants chimiques
73049-77-1
Ribonucleic acid, sodium salt
Spécification
RNA Sodium Salt
Ribonucleic acid, sodium salt
Flacon en plastique
73049-77-1
Poudre
25 g