Learn More
Eau sans RNASE/DNASE, MP Biomedicals™, 500 ml
Catalog Number 15722432
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Nom chimique ou matériau Water
Note relative au nom Not DEPC-treated.
CAS 7732-18-5
Couleur Incolore
Formule moléculaire H2O
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC oxidane
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Poids de la formule 18.02
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide