missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RNF141 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RNF141 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804575
|
Proteintech
26041-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16894565
|
Proteintech
26041-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene contains a RING finger, a motif known to be involved in protein-DNA and protein-protein interactions. Abundant expression of this gene was found in the testicular tissue of fertile men, but was not detected in azoospermic patients. Studies of the mouse counterpart suggest that this gene may function as a testis specific transcription factor during spermatogenesis.Spécification
RNF141 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8WVD5, Q99MB7 | |
50862, 67150 | |
RNF141 Fusion Protein Ag23316 | |
Primary | |
-20°C | |
RNF141 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ring finger protein 141, RNF141, ZFP26, Zinc finger protein 230, ZNF230 | |
RNF141 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |