missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RNF25 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RNF25 |
---|---|
Concentration | 0.37 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803015
|
Proteintech
24536-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16893005
|
Proteintech
24536-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene contains a RING finger motif. The mouse counterpart of this protein has been shown to interact with Rela, the p65 subunit of NF-kappaB (NFKB), and modulate NFKB-mediated transcription activity. The mouse protein also binds ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and is a substrate for E2-dependent ubiquitination.Spécification
RNF25 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q96BH1 | |
64320 | |
RNF25 Fusion Protein Ag21369 | |
Primary | |
-20°C | |
RNF25 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AO7, ring finger protein 25, RNF25 | |
RNF25 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |