Learn More
Fisherbrand™ TIGE POUR STATIF FORME
For use with rods with a diameter of 12mm and length of 1000mm.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11779327
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Acrylic blue paint
  • Supplied individually
  • Base opening of 160mm
Spécification
Spécification
Nickel
Base opening of 160mm
Rods with 12mm diameter and 1000mm long
Stand
Stand