Learn More
BUCHI Évaporateur rotatif Rotavapor™ R-100
Répondez aux besoins essentiels des applications de laboratoire classiques grâce à cet évaporateur rotatif. Les évaporateurs rotatifs Buchi™ Rotavapor™ R-100 peuvent supporter des vitesses de rotation manuellement réglables comprises entre 20 et 280 tr/min et sont équipés d’un support élévateur pour le levage manuel du flacon d’évaporation.
Marque:  BUCHI 11100C111
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 19.00000kg
Code produit. 15334916
  • 3150.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2024
Description
  • Rotavapor efficace pour petits budgets
  • La conception fondamentale répond aux besoins essentiels de l’évaporation
  • Longévité élevée grâce à un matériau de haute qualité
  • Fonctionnement fiable dû à la conception robuste
  • Fonctionnement rapide et ergonomique avec mécanisme de levage manuel doux
  • Manipulation des flacons et retrait du conduit de vapeur aisés grâce au Combi-Clip multifonctionnel
  • Fonctionnement simple intégrant une interface, une pompe à vide et un refroidisseur / recycleur
  • Extensible avec une large gamme d’accessoires et divers ensembles en verre
  • Possibilité d’utiliser le bain chauffant indépendant pour d’autres applications
  • Inclut : Condenseur, flacons d’évaporation et flacons récepteurs de 1 litre et conduit de vapeur sélectionnés
  • Tous les accessoires sont inclus pour une utilisation immédiate
Spécification
Spécification
502 mm
898 mm
617 mm
20 à 280 tr/min
Numérique
500 cm2
Bain chauffant B-100, câble d’alimentation, ensemble de tubulures de refroidissement et à vide requis, liste des solvants, flacons récepteur et d’évaporation de 1 litre, joint hermétique, conduit de vapeur, condenseur
Condenseur à glace sèche
plusmn; 2deg;C
CE
SJ 29/32
Évaporateur rotatif avec condenseur à glace sèche et revêtement protecteur
220/240 V
3 kg
20°C à 95°C
Évaporation générale en laboratoire
Revêtement de sécurité P+G
30 W, connecté au bain chauffant B-100
Piège à froid
0 à 35° (réglable)
11100C111