Learn More
Eppendorf™ Rotor S-4xUniversal
Rotor à godets oscillants haute capacité adapté à une utilisation avec la centrifugeuse réfrigérée 5910R.
1790.00€ - 4010.00€
Spécification
Capacité | 4 à 750 ml |
---|---|
Vitesse max. | 4500 tr/min |
À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse 5910 R |
Nbre de positions | 4 |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15873212
|
Eppendorf™
5895201008 |
Sans godet |
1790.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15863212
|
Eppendorf™
5895200001 |
Godets universels |
4010.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Rotor à godets oscillants haute capacité
- Une large gamme d’adaptateurs permet une grande polyvalence pour les tubes, flacons et plaques
- La conception universelle du godet peut accueillir à la fois des plaques et des tubes
- Les adaptateurs universels peuvent accueillir des formats de plaques et des tubes coniques sélectifs
- Bouchons QuickLock étanches aux aérosols pour une centrifugation sûre des échantillons dangereux disponibles en option
- Les godets, bouchons et adaptateurs sont autoclavables
Spécification
4 à 750 ml | |
4500 tr/min | |
Centrifugeuse 5910 R | |
4 |