Learn More
Thermo Scientific™ Rotors, série de mini-centrifugeuse mySPIN™
Centrifugez des tubes de 0,2 ml et 1,5 / 2,0 ml avec les rotors de la gamme de mini-centrifugeuses Thermo Scientific™ mySPIN™
Marque:  Thermo Scientific™ 75004062
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.14852kg
Code produit. 15344194
  • 57.90€ / 1 unité
Expédition estimée: 17-07-2024
Description
Centrifugez des tubes de 0,2 ml et 1,5 / 2,0 ml avec les rotors de la gamme de mini-centrifugeuses Thermo Scientific™ mySPIN™
Spécification
Spécification
Rotor circulaire 6 x 1,5/2,0 ml
Rotor angulaire fixe
2,000 ×g
Mini-centrifugeuse mySPIN 6
Fibre de verre renforcée
6 x 1,5 / 2 mL
6 000 tr/min