Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Portoir rond pour tubes individuels
Un excellent récipient pour le procédé de centrifugation.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 17085
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
- Fournis par kit de 2
Spécification
38 à 40 mm | |
Un tube de 78 à 85 ml | |
13104, godet pour portoirs et flacons ronds, 200 ml |
85 à 112 mm | |
2 | |
Adaptateur pour centrifugeuse |