Learn More
Abeba™ Chaussures en 5100 caoutchouc
La chaussure antistatique résiste à l'acide et à la base.
66.92€ - 70.94€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15691808
|
Abeba™
5100/36 |
36 |
70.94€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15601818
|
Abeba™
5100/37 |
37 |
70.94€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15611818
|
Abeba™
5100/38 |
38 |
70.94€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15631818
|
Abeba™
5100/40 |
40 |
70.94€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15641818
|
Abeba™
5100/41 |
41 |
70.94€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15651818
|
Abeba™
5100/42 |
42 |
70.94€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15661818
|
Abeba™
5100/43 |
43 |
70.94€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15671818
|
Abeba™
5100/44 |
44 |
70.94€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15681818
|
Abeba™
5100/45 |
45 |
70.94€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15691818
|
Abeba™
5100/46 |
46 |
70.94€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15601828
|
Abeba™
5100/47 |
47 |
70.94€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15621818
|
Abeba™
5100/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir blanc lisse
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Revêtement supérieur en cuir
- Zone de coup de pied ajustable
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
5100 |
Blanc | |
Cuir | |
Caoutchouc |