Learn More
Abeba™ Chaussures en 5100 caoutchouc
La chaussure antistatique résiste à l'acide et à la base.
Marque:  Abeba™ 5100/40
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Code produit. 15631818
  • 50.40€ / 1 paire
Expédition estimée
16-10-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Cuir blanc lisse
  • Semelle intermédiaire en PU
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon non pliable, réglable
  • Revêtement supérieur en cuir
  • Zone de coup de pied ajustable
  • Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Microfibre
40
Caoutchouc
Blanc
Cuir
Antidérapant
5100