Learn More
Abeba™ Chaussures en 5250 caoutchouc
La chaussure antistatique résiste à l'acide et à la base.
67.62€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
---|---|
Couleur | Bleu |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | Caoutchouc |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15621888
|
Abeba™
5250/36 |
36 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15376701
|
Abeba™
5250/37 |
37 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15396701
|
Abeba™
5250/38 |
38 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15306711
|
Abeba™
5250/39 |
39 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15316711
|
Abeba™
5250/40 |
40 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15336711
|
Abeba™
5250/41 |
41 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15346711
|
Abeba™
5250/42 |
42 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15356711
|
Abeba™
5250/43 |
43 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15366711
|
Abeba™
5250/44 |
44 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15386711
|
Abeba™
5250/45 |
45 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15312345
|
Abeba™
5250/46 |
46 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15322345
|
Abeba™
5250/47 |
47 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Bleu foncé
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- Revêtement supérieur en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Cuir | |
Caoutchouc |
Bleu | |
Antidérapant | |
5250 |