Learn More
Abeba™ Chaussures en 5250 caoutchouc
La chaussure antistatique résiste à l'acide et à la base.
Marque: Abeba™ 5250/41
60.14 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Bleu foncé
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- Revêtement supérieur en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
5250 |
Bleu | |
41 | |
Caoutchouc |