Learn More
Abeba™ Chaussures en 5300 caoutchouc
La chaussure antistatique résiste à l'acide et à la base.
67.62€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | Caoutchouc |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15631888
|
Abeba™
5300/36 |
36 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15641888
|
Abeba™
5300/37 |
37 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15651888
|
Abeba™
5300/38 |
38 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15661888
|
Abeba™
5300/39 |
39 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15671888
|
Abeba™
5300/40 |
40 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15681888
|
Abeba™
5300/41 |
41 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15691888
|
Abeba™
5300/42 |
42 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15601898
|
Abeba™
5300/43 |
43 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15611898
|
Abeba™
5300/44 |
44 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15621898
|
Abeba™
5300/45 |
45 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15631898
|
Abeba™
5300/46 |
46 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15641898
|
Abeba™
5300/47 |
47 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse, perforé
- Blanc
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- Revêtement supérieur en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Cuir | |
Caoutchouc |
Blanc | |
Antidérapant | |
5300 |