Learn More
Abeba™ Chaussures en 5300 caoutchouc
La chaussure antistatique résiste à l'acide et à la base.
Marque:  Abeba™ 5300/39
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Code produit. 15661888
  • 67.62€ / 1 paire
Expédition estimée: 19-04-2024
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Cuir lisse, perforé
  • Blanc
  • Semelle intermédiaire en PU
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • Revêtement supérieur en cuir
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Cuir
Antidérapant
5300
Blanc
39
Caoutchouc