Learn More
Abeba™ Chaussures en 5310 caoutchouc
La chaussure antistatique résiste à l'acide et à la base.
67.62€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | Caoutchouc |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15651898
|
Abeba™
5310/36 |
36 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15661898
|
Abeba™
5310/37 |
37 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15671898
|
Abeba™
5310/38 |
38 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15681898
|
Abeba™
5310/39 |
39 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15691898
|
Abeba™
5310/40 |
40 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15601908
|
Abeba™
5310/41 |
41 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15611908
|
Abeba™
5310/42 |
42 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15621908
|
Abeba™
5310/43 |
43 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15631908
|
Abeba™
5310/44 |
44 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15641908
|
Abeba™
5310/45 |
45 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15651908
|
Abeba™
5310/46 |
46 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15661908
|
Abeba™
5310/47 |
47 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse, perforé
- Noir
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- Revêtement supérieur en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Cuir | |
Caoutchouc |
Noir | |
Antidérapant | |
5310 |