Learn More
Abeba™ Chaussures en 9300 caoutchouc
Résistant aux acides et aux bases. La semelle en caoutchouc est antidérapante.
65.01€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | Caoutchouc |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15623228
|
Abeba™
9300/36 |
36 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15633228
|
Abeba™
9300/37 |
37 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15643228
|
Abeba™
9300/38 |
38 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15653228
|
Abeba™
9300/39 |
39 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15663228
|
Abeba™
9300/40 |
40 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15673228
|
Abeba™
9300/41 |
41 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15683228
|
Abeba™
9300/42 |
42 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15693228
|
Abeba™
9300/43 |
43 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15603238
|
Abeba™
9300/44 |
44 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15613238
|
Abeba™
9300/45 |
45 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15623238
|
Abeba™
9300/46 |
46 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15633238
|
Abeba™
9300/47 |
47 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse, perforé
- Blanc
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li | |
Cuir | |
Caoutchouc |
Blanc | |
Antidérapant | |
9300 |