Learn More
DWK Life Sciences Joint conique en caoutchouc, ensemble à 8 pièces Guko, EPDM, joints coniques en caoutchouc, pour le filtrage des flacons
Le manchon en caoutchouc est requis pour assurer une étanchéité au gaz lors de la filtration sous vide.
Marque: DWK Life Sciences 292020001
59.18 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.14220kg
Description
L’une des techniques de séparation les plus importantes en environnement de laboratoire est la filtration, utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Cette technique nécessite des filtres, dont la taille et la porosité sont choisies en fonction de l’application. Les entonnoirs Buechner sont des cylindres dotés d’une plaque tamis à grands pores intégrée. Sans papier filtre supplémentaire, filtration grossière uniquement. Les entonnoirs Buechner peuvent également être utilisés en filtration sous vide. Le vide appliqué accélère la filtration.
- Pour une fermeture étanche dans les applications de filtration sous vide
- Joints coniques en caoutchouc
- pour le filtrage des flacons
Spécification
8 pièces Guko, 22 à 84 | |
Fermeture; Filtration | |
Oui |
EPDM | |
1/boîte |