Learn More
Fisherbrand™ Poires en caoutchouc pour remplisseur de pipettes
Idéales pour tous les milieux qui n’attaquent pas le caoutchouc. Les poires pour pipettes Fisherbrand™ sont dotées de trois clapets à bille de verre réglables par simple pression du doigt.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
- Disponibilité dans toute une gamme de couleurs
- Avec une capacité de volume de 60 ml adapté aux pipettes de 2 à 50 ml
- Le produit de la pipette ne doit pas pénétrer dans le remplisseur de pipettes ; celui-ci pourrait provoquer un dysfonctionnement de la vanne
Spécification
Vert | |
Poire de pipeteur | |
Peut être utilisé sur les pipettes cylindriques ou à poire de 2 ml à 50 ml |
Caoutchouc | |
60 ml | |
1/boîte |