Learn More
Chlorure de rubidium, + 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 201270250
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7791-11-9 Poids : 0.07500kg
Quantité 25g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10042800
  • 167.00€ / 25g
En stock, prêt à être expédié: 31
Identifiants chimiques
7791-11-9
120.92
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
62683
rubidium(1+);chlorure
ClRb
MFCD00011187
rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
CHEBI:78672
[Cl-].[Rb+]
Spécification
Rubidium chloride
99+%
RbCl
15, 8417
Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water,practically insoluble in alcohols
[Cl-].[Rb+]
120.92
CHEBI:78672
Cristaux ou poudre cristalline
2.8g/mL
Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols
1390.0°C
718.0°C
7791-11-9
ClRb
MFCD00011187
rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
rubidium(1+);chlorure
62683
120.92
99+%
Flacon en verre
1.0% max.
Blanc
25g
Vidéos
FDS Documents
Certificats