Learn More
Uvex™ Rubiflex S NB60S Chemical Protection Gloves
Catalog Number p-7230508
34.48 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Long, NBR-coated chemical protection gloves feature reinforced cotton interlock supporting material for applications that require protection against chemicals and mechanical hazards.
  • Gants de protection chimique revêtus de NBR, avec manchette allongée
  • Le matériau support Interlock en coton renforcé offre une protection mécanique
  • Résistants à un grand nombre de produits chimiques, d’acides, alcalis, d’huiles minérales et de solvants
  • Leur conception ergonomique est confortable et très flexible
  • Sans silicone, selon les tests d’impression
Applications Laboratoire
Coating Material NBR
Couleur Vert
Dimensions 8
Norme EN388 2121X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKOPT
À utiliser avec (application) Manipulation de produits chimiques, nettoyage municipal, sablage et construction d’égouts
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Coton
Séries Rubiflex S NB60S