Learn More
Bollé Safety Rush+ Platinum™ Safety Glasses
12.49 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Fumée
Transparent
Transparents
Couleur de la monture:
Blanc, bleu
Noir
Rouge, noir
Description
- Protection supérieure
- Branches anti-glisse
- Plaquettes de nez réglables anti-glisse
- Les lunettes de sécurité avec verres transparents sont essentielles à l’intérieur
Spécification
Certifications/Conformité | Norme européenne |
Type de lentille | Platinum™ |
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Couleur de la monture | Rouge, noir |
Nb par paquet | 1par unité |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Polycarbonate |
Protection UV | Oui |