Learn More
Oxyde de ruthénium(IV), qualité électronique, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Catalog Number 11393898
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
12036-10-1
O2Ru
133.07
MFCD00011210
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
82848
dioxoruthénium
O=[Ru]=O
12036-10-1
O2Ru
133.07
MFCD00011210
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
82848
dioxoruthénium
O=[Ru]=O
Pour l’industrie des semi-conducteurs pour la fabrication de pâtes de résistances
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ruthenium(IV) oxide
Point de fusion 1200° (sublimation)
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water,acids. Soluble in fused alkalis.
Poids de la formule 133.07
Qualité Électronique
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Black powder
Densité 6.97