Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de ruthénium tétrahydraté, pur
Catalog Number p-191178
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
12790-48-6
Cl6H36N14O6Ru3-14
844.29
MFCD00167176
IMVKVBRYNZXYAP-UHFFFAOYSA-H
108195
azanide ; oxygène(2-) ; ruthénium ; ruthénium(5+) ; hexachlorure ; tétrahydrate
[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].O.O.O.O.[O-2].[O-2].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru].[Ru+5].[Ru+5]
12790-48-6
Cl6H36N14O6Ru3-14
844.29
MFCD00167176
IMVKVBRYNZXYAP-UHFFFAOYSA-H
108195
azanide ; oxygène(2-) ; ruthénium ; ruthénium(5+) ; hexachlorure ; tétrahydrate
[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].O.O.O.O.[O-2].[O-2].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru].[Ru+5].[Ru+5]
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ruthenium red tetrahydrate
Note relative au nom Pure
Formule linéaire [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6·4H2O
Merck Index 10, 8161
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ammonia
Lambda max. 530 to 536nm
Poids de la formule 858.35
Pourcentage de pureté 34.6 to 36.1% (ruthenium)
Qualité Pures
Coefficient d’absorption molaire 8000L/(mole.cm) (lambda min., 0.02g/L H2O)
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Violet-rouge
Quantité 1 g
Forme physique Poudre cristalline